5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L06338.09EA 62 EUR
L06338.09
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Kaava: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71
Sulamispiste: 93…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008284
CAS-numero: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1