5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP378EA 408 EUR
PROOBP378
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Kaava: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
MDL numero: MFCD00008284
CAS-numero: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1