4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23451.22EA 217 EUR
B23451.22 B23451.14
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Kaava: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Kiehumispiste: 233…235 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 104…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007081
CAS-numero: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7