4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22720.03EA 84.7 EUR
B22720.03 B22720.14 B22720.06
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Kaava: C₁₄H₁₁NO₄
MW: 257,25 g/mol
Sulamispiste: 125…127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00178348
CAS-numero: 1151-94-6