2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10545000EA 142 EUR
EHERC10545000
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Kaava: C₁₄H₁₂O₆S
MDL numero: MFCD00024962
CAS-numero: 4065-45-6
EINECS: 223-772-2