2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Toimittaja: Molekula
MOLE39486176-25GEA 66.9 EUR
MOLE39486176-25G
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Kaava: C₁₄H₁₂O₆S
MW: 308,3065 g/mol
MDL numero: MFCD00024962
CAS-numero: 4065-45-6
EINECS: 223-772-2