4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L13419.03EA 61.5 EUR
L13419.03 L13419.14 L13419.06
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Kaava: C₂₅H₁₈O₃
MW: 366,42 g/mol
Sulamispiste: 147…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077969
CAS-numero: 14984-21-5
EINECS: 403-390-4