3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H33779.03EA 130 EUR
H33779.03 H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Kaava: C₁₆H₈F₆O₃
Sulamispiste: 74…78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757594
CAS-numero: 25753-15-5