4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33951.06EA 560 EUR
H33951.06 H33951.03
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Kaava: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00048100
CAS-numero: 13222-85-0