Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H53474.14EA 520 EUR
H53474.14 H53474.06
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Kaava: C₁₅H₁₆N₂O₂S
MW: 288,36 g/mol
Sulamispiste: 144…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01140191
CAS-numero: 4545-21-5