4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H29125.03EA 107 EUR
H29125.03 H29125.06
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08273792
CAS-numero: 50342-17-1