4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L09372.06EA
102
EUR
L09372.06
L09372.14
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Kaava:
C₉H₉NO₃ MW: 179,18 g/mol Sulamispiste: 58…62 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00033858 CAS-numero: 5333-27-7 EINECS: 000-000-0 |