6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50699.03EA 482 EUR
H50699.03 H50699.06 H50699.MD
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Kaava: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Sulamispiste: 127…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00119562
CAS-numero: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3