2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H50685.06EA 366 EUR
H50685.06 H50685.03
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002306
CAS-numero: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0