4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A17657.06EA 160 EUR
A17657.06 A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Kaava: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173650
CAS-numero: 56442-17-2