4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33527.06EA 582 EUR
H33527.06 H33527.03
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Kaava: C₁₄H₈F₂O₃
MW: 262,21 g/mol
Sulamispiste: 111…115 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00425938
CAS-numero: 25569-77-1