Trypan blue, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
302643-25GEA 75.7 EUR
302643-25G 302643-100G
Trypan blue, Sigma-Aldrich®
Trypan blue
Kaava: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL numero: MFCD00003969
CAS-numero: 72-57-1
EINECS: 200-786-7