Trypan blue
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT0556-25GEA 31.9 EUR
TCIAT0556-25G
Trypan blue
Trypan blue
Kaava: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL numero: MFCD00003969
CAS-numero: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/80/28994780.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 594.0 to 602.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (H2O, 594.0 to 602.0 nm)