4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32503.06EA 318 EUR
H32503.06 H32503.03
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Kaava: C₁₈H₂₀N₂O₃
MW: 312,37 g/mol
Sulamispiste: 149…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757554
CAS-numero: 7474-31-9