Barium chlorate monohydrate ≥98%
Vaara
A10128.0EEA 328 EUR
A10128.0E
Barium chlorate monohydrate ≥98%
Barium chlorate monohydrate
Kaava: BaCl₂O₆·1H₂O
MW: 322,26 g/mol (304,24 anhy)
Sulamispiste: 414 °C
Tiheys: 3,18
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149147
CAS-numero: 10294-38-9
EINECS: 236-760-7
UN: 1445
ADR: 5.1,II