5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO228950250EA 34.1 EUR
ACRO228950250 ACRO228951000
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Kaava: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Sulamispiste: 189…194 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005717
CAS-numero: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 194 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %