Diphenyl phosphate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L02121.06EA 91.4 EUR
L02121.06 L02121.22 L02121.14
Diphenyl phosphate ≥97%
Diphenyl phosphate
Kaava: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250,19 g/mol
Sulamispiste: 62…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003033
CAS-numero: 838-85-7
EINECS: 212-657-2