Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
35821.03EA 158 EUR
35821.03 35821.14 35821.06
Copper(II) isopropoxide ≥98% (metals basis)
Copper(II) isopropoxide
Kaava: C₆H₁₄CuO₂
MW: 181,73 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00074982
CAS-numero: 23578-23-6
UN: 3181
ADR: 4.1,III