2-Bromoisonicotinamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19854.06EA 593 EUR
L19854.06 L19854.03
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
2-Bromoisonicotinamide
Kaava: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,02 g/mol
Sulamispiste: 192 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234156
CAS-numero: 29840-73-1
EINECS: 000-000-0