6-Aminonicotinamide
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10009315-100EA 24.7 EUR
CAYM10009315-100 CAYM10009315-500 CAYM10009315-1 CAYM10009315-250
6-Aminonicotinamide
6-Aminonicotinamide
Kaava: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
MDL numero: MFCD00006327
CAS-numero: 329-89-5
EINECS: 206-349-7