2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0064.01EA 2080 EUR
PROOMM0064.01
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Kaava: C₁₂H₉BrN₂O
MW: 277,1167 g/mol
MDL numero: MFCD07780283
CAS-numero: 1563-56-0
EINECS: 216-352-5