2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33003.09EA 864 EUR
H33003.09 H33003.03
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Kaava: C₈H₆F₃NO₂
Sulamispiste: 139…141 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01311987
CAS-numero: 261635-93-2