5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43818.0025EA 252 EUR
8.43818.0025 8.43818.0005
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Kaava: C₁₂H₈FNO₂
CAS-numero: 364064-17-5
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 215 °C
Molar Mass 217.20 g/mol
Density 0.5 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C)