2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19604.14EA 304 EUR
L19604.14 L19604.06
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kiehumispiste: 126…127 °C (5 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00155124
CAS-numero: 34824-58-3
EINECS: 000-000-0