3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19611.14EA 223 EUR
L19611.14 L19611.06
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kiehumispiste: 132…133 °C (8 mmHg)
Tiheys: 1,514
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003209
CAS-numero: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8