Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62839.AEEA 137 EUR
J62839.AE J63369.AK J61236.AK J60328.AK J62368.AE J62476.AE J60328.AE J62839.AK J62477.AK J62476.AK J61236.AE J63369.AE J60922.AK J60922.AE J62368.AK J62477.AE
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 1132-61-2
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183