2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22410.06EA 75 EUR
B22410.06 B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Kaava: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Kiehumispiste: 228…229 °C
Sulamispiste: 6…8 °C
Tiheys: 0,992
Leimahduspiste: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005724
CAS-numero: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6