Di(2-pyridyl) ketone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Di(pyridin-2-yl)methanone
155670050 155670250
ACRO155670050EA 146 EUR
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Kaava: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20 g/mol
Sulamispiste: 53…55 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006288
CAS-numero: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %