Di(2-pyridyl) ketone 98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H55322.03EA 77.4 EUR
H55322.03 H55322.06 H55322.14
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Kaava: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20
Sulamispiste: 52…55 °C
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006288
CAS-numero: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance (Color) White to pale brown
Form Solid
Assay (unspecified) 98.5%