10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
L17271.MDEA
290
EUR
L17271.MD
L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepine ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepine
Kaava:
C₁₅H₁₄N₂O MW: 238,29 g/mol Sulamispiste: 204…206 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00005072 CAS-numero: 3564-73-6 EINECS: 222-649-0 |