Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B22159.03EA 106 EUR
B22159.03 B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Kaava: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14 g/mol
Sulamispiste: 109…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016331
CAS-numero: 2001-29-8
EINECS: 000-000-0