4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33909.06EA 233 EUR
H33909.06 H33909.22 H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,15
Kiehumispiste: 222…223 °C
Sulamispiste: 58…62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799550
CAS-numero: 698-27-1
EINECS: 211-813-7