Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms:
Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
A15959.06
A15959.14
A15959.22
A15959.06EA
107
EUR
A15959.06
A15959.14
A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 1889-71-0
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 976443
Kaava:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230,69 g/mol Sulamispiste: 103…107 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00016342 CAS-numero: 1889-71-0 |