Isoflurane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
L17315.06 L17315.14
L17315.06EA 119 EUR
L17315.06 L17315.14
Isoflurane ≥97%
Isoflurane
Purity: 97% CAS No.: 26675-46-7 Molecular Formula: CF3CHClOCHF2 Formula Weight: 184.49 Density: 1.496 Refractive Index: 1.3 Odour: Ether-like Boiling Point: 48-49° Beilstein Reference: 1852087 Merck Reference: 14,5175 MDL No.: MFCD00066609
Kaava: C₃H₂ClF₅O
MW: 184,49 g/mol
Kiehumispiste: 48…49 °C
Tiheys: 1,496
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066609
CAS-numero: 26675-46-7
EINECS: 247-897-7
Merck Index: 14,5175