Isoflurane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
|
Varoitus
|
Synonyms:
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
C2485-25G
C2485-5G
TCIAC2485-25GEA
96.8
EUR
TCIAC2485-25G
TCIAC2485-5G
Isoflurane ≥98.0% (by GC)
Isoflurane
Kaava:
C₃H₂ClF₅O MW: 184.49 g/mol Kiehumispiste: 49°C |
MDL numero:
MFCD00066609 CAS-numero: 26675-46-7 EINECS: 247-897-7 Merck Index: 14,05175 |
|
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |