4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB1609-1MLEA 63.8 EUR
TCIAB1609-1ML TCIAB1609-5ML
4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
4'-tert-Butylpropiophenone
Kaava: C₁₃H₁₈O
Kiehumispiste: 162°C
MDL numero: MFCD00100434
CAS-numero: 71209-71-7
EINECS: 275-265-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/71/28933371.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %