4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAE0461-25MLEA 52.8 EUR
TCIAE0461-25ML TCIAE0461-500ML
4'-Ethylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
4'-Ethylpropiophenone
Kaava: C₁₁H₁₄O
Kiehumispiste: 246°C
MDL numero: MFCD00191646
CAS-numero: 27465-51-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/78/28967978.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %