Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
14595.14EA 170 EUR
14595.14 14595.22
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Kaava: C₆H₉DyO₆·4H₂O
MW: 411,68 g/mol
Sulamispiste: 120 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013033
CAS-numero: 15280-55-4
EINECS: 242-565-8