3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAM1493-5GEA
69.3
EUR
TCIAM1493-5G
TCIAM1493-25G
3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxy-o-toluidine
Kaava:
C₈H₁₁NO MW: 137,1800 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD06412568 CAS-numero: 19500-02-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |