N-Allylaniline 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
H55821.06EA
132
EUR
H55821.06
H55821.14
H55821.03
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Kaava:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Kiehumispiste: 218…220 °C Tiheys: 0,982 Leimahduspiste: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008638 CAS-numero: 589-09-3 EINECS: 209-633-9 |