2-Methyl-3-hexanol
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1266-25MLEA 103 EUR
TCIAM1266-25ML TCIAM1266-5ML
2-Methyl-3-hexanol
2-Methyl-3-hexanol
Kaava: C₇H₁₆O
Kiehumispiste: 145°C
Leimahduspiste: 41°C
MDL numero: MFCD00004577
CAS-numero: 617-29-8
EINECS: 210-508-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/83/28975083.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %