3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1971-5MLEA 46.2 EUR
TCIAD1971-5ML
3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Kaava: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kiehumispiste: 63°C
MDL numero: MFCD00021823
CAS-numero: 4209-91-0
EINECS: 224-136-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/67/28978767.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %