D-(+)-Cellobiose octaacetate
Toimittaja: Thermo Scientific
L08780.06EA 72.2 EUR
L08780.06 L08780.14
D-(+)-Cellobiose octaacetate
D-(+)-Cellobiose octaacetate
Kaava: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678,59 g/mol
Sulamispiste: 224…231 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009600
CAS-numero: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5