D-(+)-Cellobiose octaacetate
Toimittaja: Molekula
MOLEM82788502EA 236 EUR
MOLEM82788502
D-(+)-Cellobiose octaacetate
D-(+)-Cellobiose octaacetate
Kaava: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678,59
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009600
CAS-numero: 5346-90-7
EINECS: 226-304-5