(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L01532.06EA 165 EUR
L01532.06
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide 96%
(2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₄BrP
MW: 399,32 g/mol
Sulamispiste: 227…237 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050236
CAS-numero: 3968-92-1
EINECS: 223-587-7